Learn More
MedChemExpress Abarelix
Código de producto. 16451897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16451897 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16451897
Marca: MedChemExpress HY13534
MedChemExpress Abarelix (R3827; PPI 149) is a potent gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) antagonist, used for prostate cancer treatment.
Especificaciones
Pureza 96.27%
CAS 183552-38-7
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Peso molecular 1416.06 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 14.2 mg/mL (10.03 mM)
Sinónimo R3827∣ PPI 149