Learn More
Abamine, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Abamine |
| CAS | 729612-64-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H24 F N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-glycine Methyl Ester, N-[(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propenyl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-glycine Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24FNO4/c1-25-19-11-8-16(13-20(19)26-2)5-4-12-23(15-21(24)27-3)14-17-6-9-18(22)10-7-17/h4-11,13H,12,14-15H2,1-3H3/b5-4+ |
| SMILES | COC(=O)CN(C\C=C\c1ccc(OC)c(OC)c1)Cc2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[[(E)-3-(3,4-dimetoxifenil)alil]-[(4-fluorofenil)metil]amino]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 373.42 |
| Mostrar más |