Learn More
Abamectina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472879 1 g 1 g
15482879 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60039.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Interactúa con los receptores GABA para provocar la activación del canal de cloruro
Interacts with GABA receptors to cause chloride channel activation. Also used to control a range of agronomic, fruit, vegetable and ornamental crops, and it is used by homeowners for control of fire ants and in veterinary antihelmintic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Interactúa con los receptores GABA para provocar la activación del canal de cloruro. También se utiliza para controlar una serie de cultivos agronómicos, frutales, vegetales y ornamentales, y lo utilizan los propietarios de casas para el control de las hormigas de fuego y en los antihelmínticos veterinarios.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71751-41-2
Fórmula molecular C48H72O14
Número MDL MFCD01769550
Sinónimo Avermectin B1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abamectin
Punto de fusión 150°C to 155°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Índice Merck 14,2
Información de solubilidad Soluble in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 873.1
Forma física Polvo