Learn More
Abamectin A2a (>80%), TRC
Código de producto. 30180209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180209 1 mg 1 miligramo
30180131 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1070151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65195-53-1
Fórmula molecular C49H76O15
Peso molecular (g/mol) 905.12
Sinónimo Avermectin A2a
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3CC(C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](OC)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C[C@H](O)[C@@H]1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avermectin A2a