Learn More
Abacavir, TRC
Código de producto. 30133098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133098 100 mg 100 miligramos
30138210 50 mg 50 miligramos
17939719 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA104990100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136470-78-5
Fórmula molecular C14 H18 N6 O
Sinónimo Abacavir∣2-Ciclopenteno-1-metanol, 4-[2-amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purina-9-il]-, (1S,4R)-2-Ciclopenteno-1-metanol, 4-[2-amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purina-9-il]-, (1S-cis)-∣(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purina-9-il]-2-ciclopenteno-1-metanol∣1592U89∣ ∣ ABC
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 286.33
Tipo de producto API
Clave InChI MCGSCOLBFJQGHM-SCZZXKLOSA-N
SMILES NC1=NC(NC2CC2)=C2N=CN([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)C2=N1
Nombre IUPAC [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol
Peso molecular (g/mol) 286.34
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza >95% (HPLC)
Cantidad 100 mg
Nombre del producto químico o material Abacavir