Learn More
Sulfato de abacavir, TRC
Código de producto. 30132983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132983 5 g 5 g
30040409 10 mg 10 miligramos
30040539 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1050005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188062-50-2
Fórmula molecular 2 C14 H18 N6 O. H2 O4 S
Sinónimo Sulfato∣de abacavir Bis[[(1S,4R)-4-[2-amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purina-9-il]ciclopent-2-enil]metanol] sulfato∣2-ciclopenteno-1-metanol, 4-[2-amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purina-9-il-, (1S,4R)-, sulfato (2:1) (ACI) ∣2-ciclopenteno-1-metanol, 4-[2-amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purina-9-il-, (1S,4R)-, sulfato (2:1) (sal) (9CI) ∣2-ciclopenteno-1-metanol, 4-[2-amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purina-9-il-, (1S-cis)-, sulfato (2:1) (sal) (ZCI) ∣1592U89 sulfato∣Abacavir hemisulfato∣Abamune∣Abavir∣ABC sulfato∣DRG 0257∣Ziagen
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 670.74
Tipo de producto API
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 5 g
Nombre del producto químico o material Sulfato de abacavir