Learn More
Sulfato de abacavir, Mikromol™
Código de producto. 18073330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18073330 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18073330 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3249.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfato de abacavir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abacavir Sulfate
CAS 188062-50-2
Nombres de analitos o componentes Abacavir Sulfate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C14 H18 N6 O . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Abacavir sulfate, Bis[[(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-enyl]methanol] sulfate, 1592U89 hemisulphate, GI 265235F, 1617U89 (abacavir enantiomer), 1592U89 hemisulphate test mix 2, USP Abacavir Stereoisomers Mixture, Ph Eur Abacavir for System Suitability, Abacavir Sulphate (1592U89 hemisulphate)
Fórmula InChI InChI=1S/2C14H18N6O.H2O4S/c2*15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21;1-5(2,3)4/h2*1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19);(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m11./s1
SMILES Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@@H]4C[C@H](CO)C=C4)c3n1.Nc5nc(NC6CC6)c7ncn([C@@H]8C[C@H](CO)C=C8)c7n5.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(ciclopropilamino)purin-9-il]ciclopent-2-en-1-il]metanol;ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 670.74
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 670,2758 g/mol