Learn More
Impureza C del sulfato de abacavir EP (relacionado con el abacavir) USP Compuesto A), Mikromol™
Código de producto. 30052515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052515 25 mg 25 miligramos
30051132 100 mg 100 miligramos
30461700 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30052515 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3249.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza C del sulfato de abacavir EP (relacionado con el abacavir) USP Compuesto A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Descyclopropyl Abacavir
CAS 124752-25-6
Nombres de analitos o componentes Descyclopropyl Abacavir
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H14 N6 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo [(1S,4R)-4-(2,6-Diamino-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S-cis)-, Descyclopropyl Abacavir, Abacavir Related Compound A (USP), Abacavir Sulfate Imp. C (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp C (EP), Abacavir Imp. C (EP), Abacavir USP Related Compound A, Abacavir USP RC A, 139U91 (GR92685X), GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Abacavir Related Compound A, Abacavir Sulfate Impurity C, Abacavir Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1
SMILES Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)c2n1
Nombre IUPAC [(1S,4R)-4-(2,6-diaminopurin-9-il)ciclopent-2-en-1-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 246.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1229 g/mol