Learn More
Sulfato de abacavir, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15529463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15529463 5 g 5 g
15519463 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15529463 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458860050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 188062-50-2 | C14H18N6O·1/2H2SO4 | 335.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188062-50-2
Fórmula molecular C14H18N6O·1/2H2SO4
Peso molecular (g/mol) 335.37
Clave InChI WMHSRBZIJNQHKT-NHMRBCHTSA-N
Sinónimo abacavir hemisulfate, 1s,4r-4-2-amino-6-cyclopropylamino-9h-purin-9-yl-2-cyclopentene-1-methanol hemisulfate
PubChem CID 75539558
Nombre IUPAC [(1S)-4-[2-amino-6-(ciclopropilamino)purin-9-il]ciclopent-2-en-1-il]metanol; ácido sulfúrico
SMILES C1CC1NC2=NC(=NC3=C2N=CN3C4CC(C=C4)CO)N.C1CC1NC2=NC(=NC3=C2N=CN3C4CC(C=C4)CO)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abacavir sulfate
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.37
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Abacavir sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.