Learn More
MedChemExpress Abacavir sulfate
Specifications
Specifications
| Peso molecular | 433.45 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.47% |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (76.89 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 188062-50-2 |
| Sinónimo | Abacavir Hemisulfate∣ ABC sulfate |