Learn More
MedChemExpress Abacavir sulfate
Código de producto. 16417338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16417338 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16417338 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY17423A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Abacavir sulfate (Abacavir Hemisulfate) is a competitive, orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Abacavir sulfate can inhibits the replication of HIV. Abacavir sulfate shows anticancer activity in prostate cancer cell lines. Abacavir sulfate can trespass the blood-brain-barrier and suppresses telomerase activity.
Especificaciones
Peso molecular 433.45 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.47%
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (76.89 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 188062-50-2
Sinónimo Abacavir Hemisulfate∣ ABC sulfate