Learn More
Tocris Bioscience™ Abacavir hemisulfate
Código de producto. 18766818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18766818 50 mg 50 miligramos
18730268 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18766818 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4148/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reverse transcriptase inhibitor; antiretroviral
Abacavir hemisulfate is a competitive reverse transcriptase inhibitor; inhibits HIV replication. Orally active and brain penetrant. Antiretroviral agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 99%
Fórmula molecular (1 S,4 R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9 H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol hemisulfate
CAS 188062-50-2
Contenido y almacenamiento 4°C
Cantidad 50 mg
Tipo de producto Abacavir hemisulfate
Peso molecular M.W. (Observed): 335.37
Inhibidores Abacavir hemisulfate
Para uso exclusivo en investigación