Learn More
Tocris Bioscience™ Abacavir hemisulfate
Descripción
Abacavir hemisulfate is a competitive reverse transcriptase inhibitor; inhibits HIV replication. Orally active and brain penetrant. Antiretroviral agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99% |
| Fórmula molecular | (1 S,4 R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9 H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol hemisulfate |
| CAS | 188062-50-2 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C |
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | Abacavir hemisulfate |
| Peso molecular | M.W. (Observed): 335.37 |
| Inhibidores | Abacavir hemisulfate |
Para uso exclusivo en investigación