Learn More
Abacavir-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Abacavir-d4 |
| CAS | 1217731-56-0 |
| Fórmula molecular | C14H14D4N6O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino-d4)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol, (1S-cis)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino-d4)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene- 1-methanol, 1592U89-d4, ABC-d4, Abacavir Stable Isotope |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m1/s1/i2D2,3D2 |
| SMILES | NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]3C=C[C@@H](CO)C3)C(NC4C([2H])([2H])C4([2H])[2H])=N1 |
| Nombre IUPAC | [(1S,4R)-4-[2-amino-6-[(2,2,3,3-tetradeuteriociclopropil)amino]purin-9-il]ciclopent-2-en-1-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 290.36 |