Learn More
Abacavir-d4 (ciclopropil-2,2,3,3-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Abacavir-D4 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4) |
| CAS | 1260619-56-4 |
| Fórmula molecular | C14 D4 H14 N6 O |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Abacavir-D4, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amino)-9 H-purin-9-yl]-, (1 S,4 R)- (ACI), (1 S,4 R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amino)-9 H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol (ACI), Abacavir-D4 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4), Abacavir-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H18N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h1,4,7-10,21 H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m1/s1/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C(Nc2nc(N)nc3c2ncn3[C@@H]4 C[C@H](CO)C=C4)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | [(1 S,4 R)-4-[2-amino-6-[(2,2,3,3-tetradeuteriociclopropil)amino]purin-9-il]ciclopent-2-en-1-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 290.357 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1793 g/mol |
| Mostrar más |