Learn More
Carboxilato de abacavir, TRC
Código de producto. 30179424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179424 1 mg 1 miligramo
30179388 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1050051MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 384380-52-3
Fórmula molecular C14 H16 N6 O2
Sinónimo 2-Ciclopenteno-1-ácido carboxílico, 4-[2-amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purina-9-il]-, (1S,4R)-∣(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(ciclopropilamino)-9H-purina-9-il]-2-ciclopenteno-1-carboxílico∣2269W∣Abacavir Carboxilato
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 300.32
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 1 mg
Nombre del producto químico o material Carboxilato de abacavir