Learn More
MedChemExpress Abacavir
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 286.33 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 99.7% |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (349.25 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.98 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 136470-78-5 |