Learn More
AB-MECA, MedChemExpress
Código de producto. 16491799
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491799 1 mg 1 miligramo
16430218 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491799 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19365
MedChemExpress AB-MECA is a high affinity A3 adenosine receptor agonist, has high affinity for recombinant A1 and A3 receptors.
AB-MECA is a high affinity A3 adenosine receptor agonist, has high affinity for recombinant A1 and A3 receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AB-MECA
CAS 152918-26-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21N7O4
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (137.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](N2C=NC3=C(NCC4=CC=C(N)C=C4)N=CN=C23)O[C@H](C(NC)=O)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 399.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation