Learn More
Gibco™ AAV-MAX Transfection Kit
Descripción
The Gibco AAV-MAX Transfection Kit is an essential component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. It is formulated for the transient transfection of Viral Production Cells 2.0.
- Un componente esencial del sistema de producción AAV-MAX sin auxiliar
- Está formulado para la transfección transitoria de células de producción viral 2.0
- El kit incluye un reactivo de transfección basado en lípidos catiónicos, así como un booster de transfección y un potenciador de producción
- Estos aspectos están diseñados para trabajar conjuntamente en la producción de partículas de virus adenoasociados (AAV) a partir de células de producción viral 2.0 cuando se cultivan en el medio de producción viral
Las características del kit de transfección AAV-MAX incluyen:
- Los componentes funcionan de forma sinérgica dentro del sistema AAV-MAX para producir altos niveles de AAV superiores a 5 x 1010 vg/ml (sin purificar)
- Reactivo de transfección AAV-MAX: reactivo de transfección basado en lípidos catiónicos para la triple transfección libre de virus auxiliares de cultivos de alta densidad
- Booster AAV-MAX: componente químicamente definido que funciona con el reactivo de transfección para lograr una alta eficacia de transfección
- Potenciador AAV-MAX: componente químicamente definido que mejora la producción de partículas AAV
- Los protocolos de transfección sólidos se pueden adaptar a la transfección a gran escala
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | HEK293 |
| Clasificación | Animal Origin-free |
| Contenido y almacenamiento | • Reactivo de transfección AAV-MAX de 60 ml • Booster de transfección AAV-MAX de 30 ml • Potenciador AAV-MAX de 100 ml Los reactivos deben almacenarse a 2–8 °C. No la congele. |
| Tipo de cultivo | Cultivos celulares en suspensión |
| Descripción | Sin suero, sin origen animal, definido químicamente |
| Tipo de célula | Líneas de células establecidas |
| Formato | Frasco |
| Tipo de muestra | ADN plasmídico |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Sistema de expresión | Mamífero |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.