Learn More
Gibco™ AAV-MAX Transfection Kit
Description
The Gibco AAV-MAX Transfection Kit is an essential component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. It is formulated for the transient transfection of Viral Production Cells 2.0.
- Un componente esencial del sistema de producción AAV-MAX sin auxiliar
- Está formulado para la transfección transitoria de células de producción viral 2.0
- El kit incluye un reactivo de transfección basado en lípidos catiónicos, así como un booster de transfección y un potenciador de producción
- Estos aspectos están diseñados para trabajar conjuntamente en la producción de partículas de virus adenoasociados (AAV) a partir de células de producción viral 2.0 cuando se cultivan en el medio de producción viral
Las características del kit de transfección AAV-MAX incluyen:
- Los componentes funcionan de forma sinérgica dentro del sistema AAV-MAX para producir altos niveles de AAV superiores a 5 x 1010 vg/ml (sin purificar)
- Reactivo de transfección AAV-MAX: reactivo de transfección basado en lípidos catiónicos para la triple transfección libre de virus auxiliares de cultivos de alta densidad
- Booster AAV-MAX: componente químicamente definido que funciona con el reactivo de transfección para lograr una alta eficacia de transfección
- Potenciador AAV-MAX: componente químicamente definido que mejora la producción de partículas AAV
- Los protocolos de transfección sólidos se pueden adaptar a la transfección a gran escala
Specifications
Specifications
| Línea de células | HEK293 |
| Contenido y almacenamiento | • Reactivo de transfección AAV-MAX de 6 ml • Potenciador de transfección AAV-MAX de 3 ml • Potenciador AAV-MAX de 10 ml Los reactivos se deben almacenar entre 2 y 8 °C. No la congele. |
| Tipo de cultivo | Cultivos celulares en suspensión |
| Descripción | Sin suero, sin origen animal, definido químicamente |
| Tipo de célula | Líneas de células establecidas |
| Formato | Frasco |
| Tipo de muestra | ADN plasmídico |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Sistema de expresión | Mamífero |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema AAV-MAX |
| Show More |