Learn More
Gibco™ AAV-MAX pHelper Vector
Código de producto. 17835057 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 tubo
Tamaño de la unidad:
0.75 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17835057 1 tubo 0.75 ml
1 options
Código de producto. 17835057 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A47677
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
The Gibco™ AAV-MAX Control Plasmids can be used to produce adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) expressing GFP.
The Gibco AAV-MAX Control Plasmids can be used to produce adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) expressing GFP. The three plasmids include: pAAV-CMV-emGFP, a pAAV-Rep2Cap2, and pHelper. These three plasmids need to be used with a HEK293 cell line that stably expresses the adenovirus E1 gene. The pAAV-CMV-emGFP is a transfer plasmid, the pAAV-Rep2Cap2 is a Rep/Cap plasmid, and the pHelper is a helper plasmid.
• Standalone plasmids provide flexibility to optimize plasmid ratios
• When used together, serve as a positive control for AAV2-GFP production with the AAV-MAX Helper-Free AAV Production system (Cat. No. A51217)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 mg/mL
Tipo de producto Plasmid
Esterilidad No estéril
Línea de productos AAV-MAX
Cantidad 1 tubo
Condiciones de envío Ice
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento • 1 x 0.75 mL tube, 1 mg/mL
Store at -20°C.
Tipo de entrega Transfection
Sistema de expresión Mammalian