Learn More
Gibco™ AAV-MAX pAAV-Rep2Cap2 Vector
Código de producto. 17885057 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 tubo
Tamaño de la unidad:
0.75 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17885057 1 tubo 0.75 ml
1 options
Código de producto. 17885057 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A47678
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
The Gibco™ AAV-MAX Control Plasmids can be used to produce adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) expressing GFP.
The Gibco AAV-MAX Control Plasmids can be used to produce adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) expressing GFP. The three plasmids include: pAAV-CMV-emGFP, a pAAV-Rep2Cap2, and pHelper. These three plasmids need to be used with a HEK293 cell line that stably expresses the adenovirus E1 gene. The pAAV-CMV-emGFP is a transfer plasmid, the pAAV-Rep2Cap2 is a Rep/Cap plasmid, and the pHelper is a helper plasmid.
• Standalone plasmids provide flexibility to optimize plasmid ratios
• When used together, serve as a positive control for AAV2-GFP production with the AAV-MAX Helper-Free AAV Production system (Cat. No. A51217)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 mg/mL
Tipo de producto Plasmid
Esterilidad No estéril
Línea de productos AAV-MAX
Cantidad 1 tubo
Condiciones de envío Ice
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento • 1 x 0.75 mL tube, 1 mg/mL
Store at -20°C.
Tipo de entrega Transfection
Sistema de expresión Mammalian
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.