Learn More
Gibco™ AAV-MAX Lysis Buffer
Código de producto. 17331899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17331899 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17331899 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A50520
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El tampón de lisis Gibco AAV-MAX es un reactivo de lisis celular listo para su uso para la extracción de partículas de virus adeno-asociados (AAV) de células HEK293 del productor.La lisis celular se basa en detergentes, lo que elimina la necesidad de una alteración mecánica de las células.
Gibco AAV-MAX Lysis Buffer is a ready-to-use, chemically defined cell lysis reagent optimized for adeno-associated virus (AAV) vector production workflows. It uses a gentle, detergent-based formulation to eliminate the need for mechanical cell disruption, providing a milder and easier alternative for isolating AAV particles from HEK293 cell cultures. Supplied as a 10X concentrate, it can be directly added to HEK293 production cultures to induce lysis, streamlining AAV particle extraction and recovery from upstream workflows. AAV-MAX Lysis Buffer integrates seamlessly with the AAV-MAX Production System while remaining compatible with other AAV vector production processes, enabling flexible use across different AAV workflows.
  • Un reactivo de lisis celular listo para su uso para la extracción de partículas de virus adeno-asociados (AAV) de células HEK293 del productor
  • La lisis celular se basa en detergentes, lo que elimina la necesidad de una alteración mecánica de las células
  • Esto proporciona una alternativa más suave y sencilla al aislar partículas AAV de cultivos celulares
  • El tampón se suministra como una solución 10X que se puede añadir directamente a los cultivos de producción de AAV HEK293 para inducir la lisis celular
  • El tampón de lisis Gibco AAV-MAX es una formulación basada en polisorbato 20 y no contiene el Triton™ X-100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Tipo de producto Tampón de lisis celular de producción AAV
Contenido y almacenamiento Frasco de 100 ml, almacenar de 2 °C a 8 °C
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Líquido
Línea de productos AAV-MAX
Para utilizar con (aplicación) Producción de AAV
Diana de purificación AAV
Suficiente para 1 l de cultivo
Cantidad 100 mL
Composición Basado en polisorbato 20
pH 6–8