Learn More
Gibco™ Kit de sistema de producción de AAV sin ayudante AAV-MAX, sin tampón de lisis
Código de producto. 17836511 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17836511 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 17836511 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A54824
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
El sistema de producción de AAV sin ayudante Gibco™ AAV-MAX es una plataforma escalable y de alto título para la producción de AAV en suspensión. Se basa en un cultivo en suspensión de alta densidad de células de producción viral derivadas de 293F clonales 2.0 en medio de producción viral.
  • Una plataforma escalable y de alto título para la producción de AAV en suspensión
  • Basado en un cultivo en suspensión de alta densidad de células de producción viral derivadas de 293F clonales 2.0 en medio de producción viral
  • Nuestro reactivo avanzado de transfección de nanopartículas de lípidos interviene en los títulos virales óptimos en combinación con un nuevo potenciador
  • Los componentes están diseñados para funcionar sinérgicamente, lo que da como resultado títulos máximos y elimina la necesidad de optimizar reactivos y protocolos
  • Tenga en cuenta que esta versión del kit no contiene el tampón de lisis AAV-MAX
  • Para adquirir el kit que incluye el tampón de lisis AAV-MAX, consulte A51217
  • Todos los componentes también están disponibles para su compra por separado
Las características del sistema de producción de AAV sin ayudante AAV-MAX incluyen:
  • Los componentes funcionan de forma sinérgica para producir altos títulos de AAV superiores a 5x1010 vg/ml (sin purificar)
  • El sistema basado en suspensión tiene protocolos escalables desde el matraz de agitación hasta la escala del biorreactor
  • Flujo de trabajo simplificado: protocolo simplificado mediante transfección triple sin virus auxiliar
  • Línea celular de alta producción, clonal, derivada de 293F
  • Los protocolos de transfección sólidos se pueden adaptar a la transfección a gran escala
Los componentes del kit del sistema AAV-MAX incluyen:
  • 1 vial de células de producción víricas 2.0
  • 1 l de medio de producción viral
  • 1 kit de transfección AAV-MAX para 1  de producción
  • Tampón de complexación Viral-Plex de 100 ml
  • Suplemento GlutaMAX™ de 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Células de producción viral 2.0
Tipo de célula Riñón (embrionario)
Tipo de producto Sistema de producción de AAV
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Producción de AAV
Línea de productos AAV-MAX
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento • 1 vial de células de producción viral 2.0
• 1 l de medio de producción viral
• 1 kit de transfección AAV-MAX (para producción de 1 l)
• 100 ml de tampón de complexación Viral-Plex
• 100 ml de GlutaMAX
Culture Type Cultivos celulares en suspensión