Learn More
AACOCF3, TRC
Código de producto. 30179485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179485 5 mg 5 miligramos
30179635 1 mg 1 miligramo
30179105 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1045085MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149301-79-1
Fórmula molecular C21H31F3O
Peso molecular (g/mol) 356.47
Sinónimo (all-Z)-1,1,1-Trifluoro-6,9,12,15-heneicosatetraen-2-one, (6Z,9Z,12Z,15Z)-1,1,1-Trifluoro-6,9,12,15-heneicosatetraen-2-one, AN 20579, ATFMK, Arachidonyl Trifluoromethyl Ketone, BM 162353, L 734575, (all-Z)-1,1-Trifluoro-, PACOCF31, AACOCF3
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoro-6Z,9Z,12Z,15Z-heneicosateraen-2-one