Learn More
Tocris Bioscience™ AACOCF3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30001257 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30001257 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1462/5
Phospholipase A2 inhibitor
Inhibitor of cytosolic (85 kDa) phospholipase A2. Also inhibits fatty acid amide hydrolase (FAAH, anandamide amidase) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149301-79-1
Fórmula molecular C21H31F3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AACOCF3
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.47
Pureza >98%
Peso molecular 356.47