Learn More
AABD-SH (4-acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazol, TRC
Código de producto. 30316040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316040 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30316040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1045102MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 254973-02-9
Fórmula molecular C8H7N3O2S
Cantidad 2 mg
Sinónimo AABD-SH
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O2S/c1-4(12)9-5-2-3-6(14)8-7(5)10-13-11-8/h2-3,14H,1H3,(H,9,12)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(S)c2nonc12
Nombre IUPAC N-(4-sulfanil-2,1,3-benzoxadiazol-7-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 209.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0259