Learn More
AABD-SH (4-acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole |
| CAS | 254973-02-9 |
| Fórmula molecular | C8H7N3O2S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | AABD-SH |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N3O2S/c1-4(12)9-5-2-3-6(14)8-7(5)10-13-11-8/h2-3,14H,1H3,(H,9,12) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(S)c2nonc12 |
| Nombre IUPAC | N-(4-sulfanil-2,1,3-benzoxadiazol-7-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 209.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0259 |