Learn More
AA26-9, MedChemExpress
Descripción
AA26-9 is a potent and broad spectrum serine hydrolase inhibitor. AA26-9 targets included serine peptidases, lipases, amidases, esterases, and thioesterases. AA26-9 shows inhibitory activity against approximately 1/3 of the 40+ serine hydrolases detected in immortalized T cell lines .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AA26-9 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1312782-34-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H10N4O |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (601.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1N=NC=C1)N2CCCC2 |
| Mostrar más |