Learn More
MedChemExpress AA-dUTP sodium salt
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 936327-10-5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Requisitos de almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Sinónimo | Aminoallyl-dUTP sodium salt |
| Objetivo | HBV |
| Tipo de producto | Biochemical Assay Reagents |