Learn More
A939572, MedChemExpress
Código de producto. 16488088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488088 10 mg 10 miligramos
16410558 5 mg 5 miligramos
16410356 2 mg 2 miligramos
16484007 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50709
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress A939572 is a potent, and orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) inhibitor with IC50 values of mSCD1 and hSCD1, respectively.
A939572 is a potent, and orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) inhibitor with IC50 values of mSCD1 and hSCD1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A939572
CAS 1032229-33-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22ClN3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (257.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N1CCC(OC2=C(Cl)C=CC=C2)CC1)NC3=CC=CC(C(NC)=O)=C3
Peso molecular (g/mol) 387.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.86
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death