Learn More
Honeywell Safety Products™ A800 Gris TSR Anteojos
Descripción
- Uso general y protección contra impactos (45 m/seg).
- Muy adecuadas para aplicaciones de interior o exterior como suministros, fabricación pesada y ligera, biotecnología, laboratorios, salas limpias, construcción naval y fabricación automovilística.
- Con un precio asequible y económico.
- Perfil delgado para trabajadores con caras más pequeñas.
- Estilo deportivo.
- 9Lentes resistentes a la abrasión de policarbonato de base
- Campo de visión de 180° sin distorsiones.
- Las varillas tienen insertos suaves con almohadillas con flexibilidad adicional.
- La pieza nasal blanda se adapta a varias formas de puentes nasales.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Categoría de PPE de la CE: 2, garantía de calidad: ISO 9001/2000, número de certificado de la CE: 1790, número de declaración de la CE: 1790 |
| Revestimiento de lente | Resistentes a impactos |
| Tinción de lente | Gris |
| Tipo de producto | Gafas |
| Para utilizar con (aplicación) | Administración. Uso general y protección contra impactos (45 m/seg). Muy adecuadas para aplicaciones de interior/exterior como suministros, fabricación pesada y ligera, biotecnología, laboratorios, salas limpias, construcción naval y fabricación automovil |
| Color de marco | Gris |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Lens Material | Policarbonato |