Learn More
A77 1726 (E/Z) Mezcla, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-3-hydroxy-N-(4'-trifluoromethylphenyl)-crotone amide |
| CAS | 108605-62-5 |
| Fórmula molecular | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Butenamide, 2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, 2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butenamide, 2-Cyano-3-hydroxy-N-(4-trifluoromethylphenyl)crotonamide, 2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide, A77 1726 (E/Z) Mixture, (EZ)-Teriflunomide, 2-Cyano-3-hydroxy-N-(4'-trifluoromethylphenyl)-crotone amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19) |
| SMILES | CC(=C(C#N)C(=O)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F)O |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-3-hidroxi-N-[4-(trifluorometil)fenil]but-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 270.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.0616 |