Learn More
Honeywell Safety Products™ A700 Gris TSR Anteojos
Descripción
- Uso general y protección contra impactos (45 m/seg).
- Muy adecuadas para aplicaciones de interior como suministros y fabricación ligera.
- Con un precio asequible y económico.
- Estilo deportivo.
- Ajuste seguro y cómodo.
- Diseño ligero.
- Almohadillas suaves en la punta de la varilla.
- Puente nasal universal moldeado.
- 8Lentes resistentes a la abrasión de policarbonato de base
- Campo de visión de 180° sin distorsiones.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Categoría de PPE de la CE: 2, garantía de calidad: ISO 9001/2000, número de certificado de la CE: 1549, número de declaración de la CE: 1549 |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a impactos |
| Tinción de lente | Gris |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general y protección contra impactos (45 m/seg). Muy adecuadas para aplicaciones de interior como suministros y fabricación ligera. Industrias de edificación, construcción, catering, alimentaria, logística, mantenimiento, servicios, telecomunicaciones, transporte y servicios públicos. |
| Color de marco | Gris |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Policarbonato |