Learn More
A66, MedChemExpress
Código de producto. 16475598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475598 10 mg 10 miligramos
16461767 50 mg 50 miligramos
16448297 5 mg 5 miligramos
16406146 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13261
MedChemExpress A66 is a highly specific and selective p110α inhibitor with an IC50 of 32 nM.
A66 is a highly specific and selective p110α inhibitor with an IC50 of 32 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A66
CAS 1166227-08-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H23N5O2S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (127.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C1=NC(C2=C(N=C(S2)NC(N3[C@@H](CCC3)C(N)=O)=O)C)=CS1)C
Peso molecular (g/mol) 393.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.53
Porcentaje de pureza 98.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease