Learn More
Tocris Bioscience™ A66
Descripción
A66 is a potent and selective PI 3-kinase p110α inhibitor (IC50 = 32 nM). Exhibits >100-fold selectivity for p110α over other PI 3-kinase isoforms. Inhibits Akt signaling and tumor growth in SK-OV-3 xenografts in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-N1-[2-(1,1-Dimethylethyl)-4′-methyl[4,5′-bithiazol]-2′-yl]-1,2-pyrrolidinedicarboxamide |
| CAS | 1166227-08-2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | PI 3-Kinase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C17H23N5O2S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.53 |
| Pureza | >98% |