Learn More
KleenGuard™ Mono de protección contra líquidos y partículas A40
Código de producto. 11764903
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11764903 2XL 25 PCS
11774903 3XL 25 PCS
11734903 M 25 PCS
11765763 Pequeño paquete de 25
11744903 L 25 PCS
11754903 XL 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11764903 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 97940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.00€
    191.73€ / paquete de 25
    Ahorro 264.27€
    57% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Mejora la seguridad y la comodidad en zonas de alto riesgo, proporcionando protección general contra salpicaduras de agua o productos químicos. Los monos para líquidos y partículas Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A40 ofrecen además protección anti
  • Color blanco
  • De un solo uso, desechable
  • Sin silicona y antiestático
  • Capucha especialmente diseñada para adaptarse a un respirador
  • Ayuda a reducir la contaminación en zonas críticas y con pocas pelusas
  • Cremallera completa, costuras cosidas y tejido de doble capa
  • Protección ideal contra partículas más grandes, polvo radioactivo y salpicaduras químicas
  • Adecuado para áreas farmacéuticas, fabricación, servicios públicos, electrónica, agricultura y zonas de pulverización de pintura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Trajes de protección de uso general
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material KleenGuard™
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Adjuntas
Tipo de tapón Cremallera frontal
Tipo de costura Cosido
Esterilidad Estéril
Resistencia Agua, Productos químicos, Líquidos, Partícula, Antiestático
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 15,6 in
Longitud (métrico) 40 cm
Peso (imperial) 17,622 lb
Peso (métrico) 8,01 kg
Cantidad 25/paq.