Learn More
Brady™ Conjunto de señales A4
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Anchura (métrico) | 210 mm |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 297 mm |
| Tipo de producto | Juego de letreros A4 |
| Color | Negro |