Learn More
Tocris Bioscience™ A37
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001024 50 mg 50 miligramos
30000910 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001024 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5802/50
ALDH1A1 inhibitor
ALDH1A1 inhibitor (IC50 = 4.6 μM; Ki = 300 nM). Exhibits selectivity for ALDH1A1 over eight other ALDH isoforms. Disrupts spheroid formation and reduces cell viability of ovarian cancer cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 896795-60-1
Fórmula molecular C21H25N3O3S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-[[3,4-dihydro-4-oxo-3-[3-(1-pyrrolidinyl)propyl][1]benzothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]thio]ace
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.57
Forma física Solid
Pureza >97%
Peso molecular 431.569