Learn More
Tocris Bioscience™ A37
Descripción
ALDH1A1 inhibitor (IC50 = 4.6 μM; Ki = 300 nM). Exhibits selectivity for ALDH1A1 over eight other ALDH isoforms. Disrupts spheroid formation and reduces cell viability of ovarian cancer cells in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-[[3,4-dihydro-4-oxo-3-[3-(1-pyrrolidinyl)propyl][1]benzothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]thio]ace |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.57 |
| Forma física | Solid |
| Pureza | >97% |