Learn More
Invitrogen™ A33 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (K92070_5D9)
Descripción
Immunogen sequence: LRASQGKSVT LPCTYHTSTS SREGLIQWDK LLLTHTERVV IWPFSNKNYI HGELYKNRVS ISNNAEQSDA SITIDQLTMA DNGTYECSVS LMSDLEGNTK SRVRLLVLVP PSKPECGIEG ETIIGNNIQL TCQSKEGSPT PQYSWKRYNI LNQEQPLAQP ASGQPVSLKN ISTDTSGYYI CTSSNEEGTQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 33%, Pig - 71%, Cynomolgus monkey - 90%.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | A33 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | K92070_5D9 |
| Concentración | 0.69 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide |
| génica | Gpa33 |
| N.º de referencia del gen | Q99795 |
| Alias de gen | 2010310L10Rik; 2210401D16Rik; A33; A33 antigen; BB116197; cell surface A33 antigen; Glycoprotein A33; glycoprotein A33 (transmembrane); GPA33; mA33; MGC129986; MGC129987; transmembrane glycoprotein A33 |
| Mostrar más |