Learn More
A2AR-agonist-1, MedChemExpress
Código de producto. 16407638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16407638 10 mg 10 miligramos
16423647 50 mg 50 miligramos
16497536 100 mg 100 miligramos
16480098 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16407638
Marca: Medchem Express HY18776
MedChemExpress A2AR-agonist-1 is a potent A2AR and ENT1 agonist with Ki of 4.39 and 3.47 for A2AR and ENT1.
A2AR-agonist-1 is a potent A2AR and ENT1 agonist with Ki of 4.39 and 3.47 for A2AR and ENT1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A2AR-agonist-1
CAS 41552-95-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N6O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (243.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCCC4=CNC5=C4C=CC=C5)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 410.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation