Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo de A27-8 x 50
Código de producto. 13584560 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
13584560 8 x 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13584560 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9970.00€
    9420.00€ / paquete de 1
    Ahorro 550.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Reduzca el tiempo de preparación de la centrifugación mientras trabaja con la tranquilidad de que el rotor está bien fijado con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A27-8 x 50 ml.
Reduzca el tiempo de preparación de la centrifugación mientras trabaja con la tranquilidad de que el rotor está bien fijado con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A27-8 x 50 ml. Roto de ángulo fijo con RCF elevada para la separación de virus, en proteómica y de partículas subcelulares en un diseño Thermo Scientific SS-34 modernizado.
Intercambio de rotores con el sistema Auto-Lock:
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de 3 segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotores Auto-ID:
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
  • Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo de A27-8 x 50
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 8 x 50 mL
RCF máx. 87.207 x g
Vel. máx 27.000 rpm
Radio (métrico) 107 mm
Radio mín. (métrico) 33 mm
Factor K 408
Longitud máx. del tubo 108 mm
Diámetro máx. del tubo 29 mm
Peso neto 15,0 lb (6,8 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000
Ángulo 34°
Biocontainment Sí