Learn More
A23187, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane, 4-Benzoxazolecarboxylic Acid deriv. |
| CAS | 52665-69-7 |
| Fórmula molecular | C29H37N3O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | A23187, 5-(Methylamino)-2-[[(2R,3R,6S,8S,9R,11R)-3,9,11-trimethyl-8-[(1S)-1-methyl-2-oxo-2-(1H-pyrrol-2-yl)ethyl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-2-yl]methyl]-4-benzoxazolecarboxylic Acid, A 23187, Antibiotic A 23187, Calcimycin, Calcium ionophore A 23187, Calimycin, Ionophore A 23187, [6S-[6alpha(2S*,3S*),8beta(R*),9beta,11alpha]]-5-(Methylamino)-2-[[3,9,11-trimethyl-8-[1-methyl-2-oxo-2-(1H-pyrrol-2-yl)ethyl]-1,7-dioxaspiro[5,5]undec-2-yl]methyl]-4-benzoxazolecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+/m1/s1 |
| SMILES | CNc1ccc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@H]([C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)[C@H](C)C[C@H]4C)nc2c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(metilamino)-2-[[(2S,3R,5R,6S,8R,9R)-3,5,9-trimetil-2-[(2S)-1-oxo-1-(1H-pirrol-2-il)propan-2-il]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-8-il]metil]-1,3-benzoxazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 523.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.2682 |