Learn More
Tocris Bioscience™ A23187, free acid
Beschreibung
Calcium ionophore that induces Ca2+-dependent cell death by increasing intracellular calcium concentration. Promotes intracelllular ROS generation and platelet particle formation (fragmentation) in vitro and in vivo. Can be used to induce autophagy in mammalian cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | A23187, free acid |
| CAS | 52665-69-7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C29H37N3O6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.63 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 523.63 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?