Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo de A23-6 x 100
Código de producto. 15116214 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15116214 6 x 100 mL 1 unidad
1 options
Código de producto. 15116214 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9430.00€
    7423.32€ / paquete de 1
    Ahorro 2006.68€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Desarrolle diversas aplicaciones con los múltiples adaptadores para tubos de tamaño más reducido con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A23-6 x 100.
Desarrolle una amplia variedad de aplicaciones con los múltiples adaptadores para tubos de tamaño más reducido con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A23-6x100. Las innovaciones—, como el intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™, la identificación instantánea de rotores Thermo Scientific™ Auto-ID™ y las asas de control de la velocidad en las tapas del rotor—, reducen el tiempo de preparación de la centrifugación y garantizan que el rotor se fije de forma segura.
Intercambio de rotores con el sistema Auto-Lock:
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de tres segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotores Auto-ID:
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
  • Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo A23-6x100
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 6 x 100 mL
RCF máx. 62.976 x g
Vel. máx 23.500 rpm
Radio (métrico) 102 mm
Radio mín. (métrico) 34 mm
Factor K 503
Longitud máx. del tubo 105 mm
Diámetro máx. del tubo 38 mm
Peso neto 15,8 lb (7,2 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000
Ángulo 25°
Biocontainment Sí