Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo de A22-24 x 16
Código de producto. 13497868 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
24 x 16 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
13497868 24 x 16 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13497868 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9080.00€
    7148.35€ / paquete de 1
    Ahorro 1931.65€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Reduzca el tiempo de preparación y trabaje con la tranquilidad de que el rotor está bien fijado con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A22-24 x 16 ml.
Reduzca el tiempo de preparación y trabaje con la tranquilidad de que el rotor está bien fijado con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A22-24 x 16ml. Las innovaciones del rotor incluyen el intercambio de rotores Thermo Scientific™ con Auto-Lock™, la identificación instantánea de rotores con Thermo Scientific™ Auto-ID™ y asas de control de velocidad en cada tapa del rotor. El rotor A22-24 x 16ml admite tubos de 16 ml para separaciones subcelulares.
Intercambio de rotores con el sistema Auto-Lock:
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de tres segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotores Auto-ID:
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
  • Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo A22-24x16
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 24 x 16 mL
RCF máx. 60 063 x g (exterior); 60 063 x g (interior)
Vel. máx 22.000 rpm
Radio (métrico) 111 mm exterior/111 mm interior
Radio mín. (métrico) 54 mm exterior/39 mm interior
Factor K 377 (exterior), 547 (interior)
Longitud máx. del tubo 102 mm
Diámetro máx. del tubo 18 mm
Peso neto 17,9 lb (7,7 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000
Ángulo 28/40°
Biocontainment Sí