Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo A21-24 x 15c
Código de producto. 13496093 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
24 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
13496093 24 x 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13496093 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9080.00€
    8580.00€ / paquete de 1
    Ahorro 500.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Lleve a cabo fraccionamientos y separaciones subcelulares con tubos cónicos de 15 ml con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A21-24 x 15c.
Lleve a cabo fraccionamientos y separaciones subcelulares con tubos cónicos de 15 ml con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A21-24 x 15c. La innovación ™va desde el intercambio de rotores Thermo Scientific— Auto-Lock™, hasta la identificación instantánea de rotores Thermo Scientific™ Auto-ID™, hasta la velocidad de las asas de cada rotor y —reduce el tiempo de preparación de la centrifugación, al tiempo que proporciona tranquilidad de que el rotor es seguro.
Intercambio de rotores con el sistema Auto-Lock:
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de tres segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotores Auto-ID:
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
  • Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo A21-24x15c
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 24 x 15 mL
RCF máx. 63 049 x g (exterior); 63 049 x g (interior)
Vel. máx 21.500 rpm
Radio (métrico) 158 mm
Radio mín. (métrico) 57 mm
Factor K 379
Longitud máx. del tubo 121,5 mm
Diámetro máx. del tubo 16,5 mm
Peso neto 19,1 lb (8,7 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000
Ángulo 42/30°
Biocontainment Sí