Learn More
Tuttnauer Cesta para tubos de ensayo A130
Código de producto. 17808219 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
160 mm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17808219 160 mm 1 unidad
1 options
Código de producto. 17808219 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor 119905072
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Cesta para tubos de ensayo adecuada para el lavado de tubos de ensayo. Utilice hasta 4 cestas por carrito.
  • Altura: 160 mm
  • Utilice hasta 4 cestas por carrito.
  • Adecuado para lavar tubos de ensayo.
  • Altura máxima del tubo: 150 mm
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Cestillo
Admite Tubos de ensayo (hasta 150 mm de altura)
Modelo A130
Para utilizar con (equipo) Lavadora Tiva
Altura (imperial) 6,3 in
Altura (métrico) 160 mm