Learn More
a1-[3-(dimetilamino)propil]-a1-(4-fluorofenil)-1,2-bencenodimetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha1-[3-(Dimethylamino)propyl]-alpha1-(4-fluorophenyl)-1,2-benzenedimethanol |
| CAS | 1206729-90-9 |
| Fórmula molecular | C19H24FNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-(2-(hydroxymethyl)phenyl)butan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24FNO2/c1-21(2)13-5-12-19(23,16-8-10-17(20)11-9-16)18-7-4-3-6-15(18)14-22/h3-4,6-11,22-23H,5,12-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCC(O)(c1ccc(F)cc1)c2ccccc2CO |
| Nombre IUPAC | 4-(dimetilamino)-1-(4-fluorofenil)-1-[2-(hidroximetil)fenil]butan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 317.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.1791 |